Learn More
Sulfachlorpyridazine Sodium, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfachlorpyridazine Sodium |
| CAS | 23282-55-5 |
| Formula molecolare | C10H8ClN4NaO2S |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Sulfachloropyridazine Sodium |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8ClN4O2S.Na/c11-9-5-6-10(14-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8;/h1-6H,12H2;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ccc(Cl)nn2 |
| IUPAC Name | sodium;(4-aminophenyl)sulfonyl-(6-chloropyridazin-3-yl)azanide |
| Molecular Weight (g/mol) | 306.7 |
| Peso formulazione | 305.9954 |