Learn More
Sulfachlorpyridazine Sodium, TRC
Codice prodotto. 30418157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418157 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30418157 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6890601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfachlorpyridazine Sodium
CAS 23282-55-5
Formula molecolare C10H8ClN4NaO2S
Quantità 1 g
Sinonimo Sulfachloropyridazine Sodium
InChI Formula InChI=1S/C10H8ClN4O2S.Na/c11-9-5-6-10(14-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8;/h1-6H,12H2;/q-1;+1
SMILES [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ccc(Cl)nn2
IUPAC Name sodium;(4-aminophenyl)sulfonyl-(6-chloropyridazin-3-yl)azanide
Molecular Weight (g/mol) 306.7
Peso formulazione 305.9954