Learn More
Sulfaclozine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16417586
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16417586 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16417586 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY19285
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Sulfaclozine (Sulfachloropyrazine) is an efficacious sulphonamide derivative with antibacterial and anticoccidial effects. Sulfaclozine is commonly used for the treatment of various poultry diseases (particularly, collibacteriosis, fowl cholera and coccidiosis).
Sulfaclozine (Sulfachloropyrazine) is an efficacious sulphonamide derivative with antibacterial and anticoccidial effects. Sulfaclozine is commonly used for the treatment of various poultry diseases (particularly, collibacteriosis, fowl cholera and coccidiosis).
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfaclozine
CAS 102-65-8
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H9ClN4O2S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Sulfachloropyrazine
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 29 mg/mL (101.85 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC(Cl)=CN=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 284.72
Peso formulazione 284.72
Grado Research
Research purposes only