Learn More
Sulfadiazine, 98%
Codice prodotto. 11429513
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11429513 50 g 50g
11439513 250 g 250g
11419513 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11429513 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12370.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 68-35-9 | C10H10N4O2S | 250.276 g/mol
Sulfadiazine is used as an antibacterial. It is a short-acting sulfonamide that is commonly used with pyrimethamine to treat toxoplasmosis in patients with acquired immunodeficiency syndrome. It is also used to treat newborns with congenital infections and to control acute infections when studying murine models of reactivated toxoplasmosis. It is It eliminates bacteria that cause infections by stopping the production of folic acid inside the bacterial cell, and is commonly used to treat urinary tract infections (UTIs)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-35-9
Formula molecolare C10H10N4O2S
Molecular Weight (g/mol) 250.276
Numero MDL MFCD00006065
InChI Key SEEPANYCNGTZFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulfadiazine, sulphadiazine, sulfapyrimidine, sulfadiazin, sulfazine, sulfadiazene, liquadiazine, sulfapyrimidin, adiazin, adiazine
PubChem CID 5215
ChEBI CHEBI:9328
IUPAC Name 4-amino-N-pyrimidin-2-ylbenzenesulfonamide
SMILES C1=CN=C(N=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfadiazine
Punto di fusione 253°C to 256°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Quantità 50 g
Indice di Merck 14,8903
Informazioni di solubilità Soluble in dimethyl sulfoxide.
Peso formulazione 250.28
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfadiazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..