Learn More
Sulfadiazine EP Impurity A, Mikromol™
Descrizione
Sulfadiazine EP Impurity A
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pyrimidin-2-amine |
| CAS | 109-12-6 |
| Nomi componenti o analita | Pyrimidin-2-amine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C4 H5 N3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Pyrimidin-2-amine, Sulfadiazine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadiazine Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H5N3/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,5,6,7) |
| SMILES | Nc1ncccn1 |
| IUPAC Name | pyrimidin-2-amine |
| Vedi altri risultati |