Learn More
Sulfadiazine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16420858
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16420858 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16420858 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0273
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Sulfadiazine is a sulfonamide antibiotic with antimalarial activity. Sulfadiazine can be used for toxoplasmosis research.
Sulfadiazine is a sulfonamide antibiotic with antimalarial activity. Sulfadiazine can be used for toxoplasmosis research.
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfadiazine
Forma fisica Solid
CAS 68-35-9
Colore White
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H10N4O2S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (199.78 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CC=N2)=O
Molecular Weight (g/mol) 250.28
Peso formulazione 250.28
Percent Purity 99.86%
Grado Research
Research purposes only