Learn More
Sulfadiazine Silver Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Silver Sulfadiazine |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H9N4O2S.Ag/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1 |
| Peso formulazione | 355.9497 |