Learn More
Sulfadimethoxine Sodium, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfadimethoxine Sodium |
| CAS | 1037-50-9 |
| Nomi componenti o analita | Sulfadimethoxine Sodium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H13 N4 O4 S . Na |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Sulfadimethoxine Sodium, 4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide sodium salt (1:1), 4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide monosodium salt, [N1-(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamido]sodium, N1-(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide monosodium salt, Sodium sulfadimethoxine, Sulfadimethoxine sodium, Sulfadimethoxine sodium salt |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H13N4O4S.Na/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9;/h3-7H,13H2,1-2H3;/q-1;+1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | [Na+].COc1cc([N-]S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC)n1 |
| Vedi altri risultati |