Learn More
Sulfadoxine, 98%
Codice prodotto. 15467559
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15467559 100 g Plastic bottle 100g
15447559 5 g Glass bottle 5g
15457559 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15467559 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66268.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2447-57-6 | C12H14N4O4S | 310.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2447-57-6
Formula molecolare C12H14N4O4S
Molecular Weight (g/mol) 310.33
Numero MDL MFCD00792890
InChI Key PJSFRIWCGOHTNF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulfadoxine, sulforthomidine, sulphadoxine, fanasil, sulphormethoxine, sulfadoxin, 4-amino-n-5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl benzenesulfonamide, sulfadoxina, sulfadoxinum, fanzil
PubChem CID 17134
ChEBI CHEBI:9329
IUPAC Name 4-amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzene-1-sulfonamide
SMILES COC1=NC=NC(NS(=O)(=O)C2=CC=C(N)C=C2)=C1OC
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfadoxine
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 625453
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol & ammonium hydroxide (9:1) at 20mg/ml
Peso formulazione 310.33
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder