Learn More
Sulfadoxine, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfadoxine |
| CAS | 2447-57-6 |
| Nomi componenti o analita | Sulfadoxine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H14 N4 O4 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Sulfadoxine, 4-amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, Sulfanilamide, N1-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, 4,5-Dimethoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzensulfonamide, 4-Sulfanilamido-5,6-dimethoxypyrimidine, Fanasil, Fanasulf, N1-5,6-Dimethoxy-4-pyrimidinylsulfanilamide, Orthosulfin, Ro 4-4393, Sanasil, Sulfadoxin, Sulformethoxine, Sulformetoxin, Sulformetoxine, Sulforthodimethoxine, Sulforthomidine, WR 4073 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | COc1ncnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1OC |
| Vedi altri risultati |