Learn More
Sulfadoxine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfadoxine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16) |
| Peso formulazione | 310.0736 |
| Percent Purity | >95% |