Learn More
Sulfaguanidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10729808 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10729808 25 g Glass bottle 25g
10165717 100 g Glass bottle 100g
10472298 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10729808 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 431300250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-67-0
Formula molecolare C7H10N4O2S
Molecular Weight (g/mol) 214.25
Numero MDL MFCD00038136
InChI Key BRBKOPJOKNSWSG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulfaguanidine, sulphaguanidine, sulfaguanidin, guanicil, sulfaguine, aterian, sulfanilguanidine, sulfanilylguanidine, sulfoguanidine, abiguanil
PubChem CID 5324
IUPAC Name 2-(4-aminophenyl)sulfonylguanidine
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N=C(N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfaguanidine
Punto di fusione 190.5°C to 192.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Indice di Merck 15,904
Peso formulazione 214.25
Percent Purity 98%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfaguanidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.