Learn More
Sulfaguanidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfaguanidine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H10N4O2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)11-7(9)10/h1-4H,8H2,(H4,9,10,11) |
| Peso formulazione | 214.0524 |
| Percent Purity | >95% |