Learn More
Sulfalene, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498298
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498298 10 mg 10mg
16474187 50 mg 50mg
16458036 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16498298 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYA0130
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Sulfalene (Sulfametopyrazine) is an antimalarial agent. Sulfalene is also a long-acting sulfonamide antibacterial.
Sulfalene (Sulfametopyrazine) is an antimalarial agent. Sulfalene is also a long-acting sulfonamide antibacterial.
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfalene
Forma fisica Solid
CAS 152-47-6
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H12N4O3S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Sulfametopyrazine AS-18908
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (356.76 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CN=C2OC)=O
Molecular Weight (g/mol) 280.3
Peso formulazione 280.3
Percent Purity 99.9%
Grado Research
Research purposes only