Learn More
Sulfamerazine 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30317692
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317692 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30317692 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA16995100AL1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfamerazine
CAS 127-79-7
Nomi componenti o analita Sulfamerazine
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C11 H12 N4 O2 S
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
SMILES Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
IUPAC Name 4-amino-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 264.3
Quantità 1 mL
Peso formulazione 264.0681 g/mol