Learn More
Sulfamerazine, 98+%
Codice prodotto. 11336836
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11336836 100 g 100g
11326836 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11336836 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04194.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 127-79-7 | C11H12N4O2S | 264.303 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-79-7
Formula molecolare C11H12N4O2S
Molecular Weight (g/mol) 264.303
Numero MDL MFCD00023212
InChI Key QPPBRPIAZZHUNT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulfamerazine, sulphamerazine, sulfamethyldiazine, sulfamerazin, cremomerazine, methylsulfazine, sulfameradine, mebacid, metilsulfadiazin, methylpyrimal
PubChem CID 5325
ChEBI CHEBI:102130
IUPAC Name 4-amino-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
SMILES CC1=NC(=NC=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfamerazine
Punto di fusione 234°C to 238°C
Quantità 100 g
Beilstein 249133
Indice di Merck 14,8913
Peso formulazione 264.3
Percent Purity ≥98%