Learn More
Sulfamerazine, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30316319
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316319 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316319 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC16995100100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfamerazine
CAS 127-79-7
Nomi componenti o analita Sulfamerazine
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C11 H12 N4 O2 S
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
SMILES Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
IUPAC Name 4-amino-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 264.3
Quantità 100 mg
Peso formulazione 264.0681 g/mol