Learn More
Sulfamerazine, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfamerazine |
| CAS | 127-79-7 |
| Nomi componenti o analita | Sulfamerazine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C11 H12 N4 O2 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1 |
| Vedi altri risultati |