Learn More
Sulfamerazine, MedChemExpress
Descrizione
Sulfamerazine (RP-2632) is a sulfonamide antibacterial.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfamerazine |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 127-79-7 |
| Colore | White |
| Quantità | 5 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C11H12N4O2S |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | RP2632 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (378.36 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only