Learn More
Sulfamerazine, Mikromol™
Codice prodotto. 17920626
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17920626 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17920626 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0581.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sulfamerazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfamerazine
CAS 127-79-7
Nomi componenti o analita Sulfamerazine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H12 N4 O2 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
SMILES Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
IUPAC Name 4-amino-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 264.3
Quantità 500 mg
Peso formulazione 264.0681 g/mol