Learn More
Sulfamerazine, TRC
Codice prodotto. 30138087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
50 g
Dimensione della confezione:
1g
50g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138087 50 g 50g
30135072 1 g 1g
17972965 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138087 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS68900050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-79-7
Formula molecolare C11 H12 N4 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 264.3
Sinonimo 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa)
IUPAC Name 4-amino-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
SMILES Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfamerazine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Peso formulazione 264.0681
Percent Purity >95%