Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfamethazine |
| Nota nome | 99% |
| Punto di fusione | 197.0°C to 200.0°C |
| Colore | White to Beige |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 100 g |
| Indice di Merck | 15, 9047 |
| Peso formulazione | 278.32 |
| Vedi altri risultati |