Learn More
Sulfamethazine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10695082 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10695082 25 g Bottiglia in vetro 25g
10104460 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10695082 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 199300250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-68-1
Formula molecolare C12H14N4O2S
Molecular Weight (g/mol) 278.33
Numero MDL MFCD00006066
InChI Key ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulfamethazine, sulfadimidine, sulfadimethyldiazine, sulfamezathine, sulfadimerazine, sulphamethazine, sulphamezathine, sulfadimezine, sulphadimidine, sulfadimesin
PubChem CID 5327
ChEBI CHEBI:102265
IUPAC Name 4-amino-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfamethazine
Nota nome 99%
Punto di fusione 197.0°C to 200.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 9047
Peso formulazione 278.32
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder