Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfamethazine sodium salt
Codice prodotto. 16687032 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16687032 100 g 100g
16667032 5 g 5g
16677032 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16687032 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 465601000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1981-58-4
Molecular Weight (g/mol) 300.31
Numero MDL MFCD12352107
Sinonimo Sulfadimidine sodium salt
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfamethazine sodium salt
Tipo Sulfamethazine Sodium Salt
Forma fisica Crystalline Powder
Sorgente Synthetic
Spettro a infrarossi Conforms
Perdita all'essiccatura ≤2 %
Imballaggio Glass Bottle
Colore White
Quantità 100 g
Formula molecolare C12 H13 N4 Na O2 S
Shipping Condition normal conditions
Informazioni di solubilità soluble aq. soln.
Peso formulazione 300.31
Percent Purity ≥98.0% (HPLC)