Learn More
Sulfamethazine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfadimidine |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16) |
| Peso formulazione | 278.0837 |