Learn More
Sulfamethoxazole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30318461
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Codice prodotto. 30318461
Marca: Dr. Ehrenstorfer DREA16998100AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfamethoxazole
CAS 723-46-6
Nomi componenti o analita Sulfamethoxazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H11 N3 O3 S
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Sulfamethoxazole, 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
InChI Formula InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
SMILES Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1
IUPAC Name 4-amino-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzenesulfonamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 253.28
Quantità 1 mL
Peso formulazione 253.0521 g/mol