Learn More
Sulfamethoxazole-d4 (benzene-d4), CDN
Codice prodotto. 30309436
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.01 g
0.05 g
Dimensione della confezione:
0.01g
0.05g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309436 0.05 g 0.05g
30309671 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30309436 Fornitore CDN N. del fornitore CDND73980.05G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfamethoxazole-d4
CAS 1020719-86-1
Formula molecolare C10 2H4 H7 N3 O3 S
Quantità 0.05 g
Sinonimo Sulfamethoxazole D4 (benzene D4)
InChI Formula InChI=1 S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6 H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2cc(C)on2
IUPAC Name 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 257.3
Peso formulazione 257.0772 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity