Learn More
Sulfamethoxazole-d4, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfamethoxazole-d4 |
| CAS | 1020719-86-1 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C10 2H4 H7 N3 O3 S |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | Sulfamethoxazole D4 (benzene D4), Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide','4-amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-, 4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2cc(C)on2 |
| IUPAC Name | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzenesulfonamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 257.3 |
| Vedi altri risultati |