Learn More
Sulfamethoxazole, LoGiCal
Codice prodotto. 30460135
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 30460135
Marca: LoGiCal LGCFOR0227.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfamethoxazole
CAS 723-46-6
Nomi componenti o analita Sulfamethoxazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H11 N3 O3 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Sulfamethoxazole, 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
InChI Formula InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
Tipo di soluzione Neat
SMILES Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1
IUPAC Name 4-amino-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzenesulfonamide
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 253.28
Quantità 10 mg
Peso formulazione 253.0521 g/mol