Learn More
Sulfamethoxypyrazine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfalene |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-10(13-6-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15) |
| Peso formulazione | 280.063 |