Learn More
Sulfamethoxypyridazine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468746
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16468746 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16468746 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1387
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Sulfamethoxypyridazine is a long-acting sulfonamide antibiotic, for treatment of Dermatitis herpetiformis.
Sulfamethoxypyridazine is a long-acting sulfonamide antibiotic, for treatment of Dermatitis herpetiformis.
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfamethoxypyridazine
CAS 80-35-3
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H12N4O3S
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 42 mg/mL (149.84 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NN=C(OC)C=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 280.3
Peso formulazione 280.3
Percent Purity 98.05%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only