Learn More
Sulfamethoxypyridazine, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11916871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11916871 5 g Bottiglia in vetro 5g
11906871 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11916871 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436470050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 80-35-3 | Molecular Formula: C11H12N4O3S | Molecular Weight: 280.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-35-3
Formula molecolare C11H12N4O3S
Molecular Weight (g/mol) 280.3
InChI Key VLYWMPOKSSWJAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulfamethoxypyridazine, sulphamethoxypyridazine, sulfapyridazine, sulfalex, longin, midicel, sulfametoxipiridazine, spofadazine, sulfdurazin, 3-sulfa-6-methoxypyridazine
PubChem CID 5330
ChEBI CHEBI:102516
IUPAC Name 4-amino-N-(6-methoxypyridazin-3-yl)benzenesulfonamide
SMILES COC1=NN=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfamethoxypyridazine
Punto di fusione 182°C to 183°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15,9051
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 280.3
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfamethoxypyridazine