Learn More
Sulfamethoxypyridazine, TRC
Codice prodotto. 30428087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30428087 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30428087 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6991405G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Sulfamethoxypyridazine
CAS 80-35-3
Formula molecolare C11 H12 N4 O3 S
Quantità 5 g
Sinonimo Sulfamethoxypyridazine, 4-amino-N-(6-methoxypyridazin-3-yl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide','4-amino-N- (6-methoxy-3-pyridazinyl) -, Sulfanilamide','N1- (6-methoxy-3-pyridazinyl)-, 3-(4-Aminobenzenesulfonamido)-6-methoxypyridazine, 3-(p-Aminobenzenesulfamido)-6-methoxypyridazine, 3-Methoxy-6-sulfanilamidopyridazine, 3-Sulfanilamido-6-methoxypyridazine, 6-Methoxy-3-pyridazinylsulfanilamide, 6-Methoxy-3-sulfanilamidopyridazine, 6-Sulfanilamido-3-methoxypyridazine, Altezol, CL 13,494, CL 13494, Davosin, Davozil, Depovernil, Kinex, Kynex, LAS, LAS (pharmaceutical), Lederkin, Lederkyn, Lisulfen, Longin, Medicel, Midicel, Midikel, Myasul, N1- (6-Methoxy-3-pyridazinyl) sulfanilamide, Paramid, Paramid Supra, Piridolo, Quinoseptyl, RP 7522, Retamid, Retasulfin, Retasulfine, Retasulphine, SMOP, Slosul, Spofadazine, Sulfalex, Sulfamethoxypyridazine, Sulfapiridazin, Sulfapyridazine, Sulfdurazin, Sulfozona, Sulphamethoxypyridazine, Sultirene
InChI Formula InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-7-6-10(13-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)
SMILES COc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1
IUPAC Name 4-amino-N-(6-methoxypyridazin-3-yl)benzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 280.3
Peso formulazione 280.063