Learn More
Sulfamic Acid, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15652600 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
3 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15652600 1 kg Poly Bottle 1kg
15662600 3 kg Poly Bottle 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15652600 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 2427801KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5329-14-6
Formula molecolare H3NO3S
Molecular Weight (g/mol) 97.088
Numero MDL MFCD00011603
InChI Key IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC Name sulfamic acid
SMILES NS(=O)(=O)O
Specifica
Aspetto Powder
Materiale o nome chimico Sulfamic Acid
Colore White
Punto di fusione 209°C
Densità 2.1g/cm3
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 1 kg
Formula lineare NH2SO3H
Numero UN UN2967
Peso formulazione 97.09g/mol
Percent Purity 98%
Grado Reagent