Learn More
Sulfamic Acid, 99+%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11426651 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11426651 100 g
11436651 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11426651 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219486080
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Kemiske identifikatorer
CAS 5329-14-6
Formula molecolare H3NO3S
Molecular Weight (g/mol) 97.088
InChI Key IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC Name sulfamic acid
SMILES NS(=O)(=O)O
Tekniske data
Materiale o nome chimico Sulfamic Acid
Intervallo percentuale saggio 99+%
Quantità 100 g
Peso formulazione 97.09
Grado Reagente ACS
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.