Learn More
Sulfamic Acid, 99+%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11436651 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11436651 500 g
11426651 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11436651 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219486090
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-01-2027
Identificatori chimici
CAS 5329-14-6
Formula molecolare H3NO3S
Molecular Weight (g/mol) 97.088
InChI Key IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC Name sulfamic acid
SMILES NS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfamic Acid
Intervallo percentuale saggio 99+%
Quantità 500 g
Peso formulazione 97.09
Grado Reagente ACS