Learn More
Sulfamic Acid, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15642600 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15642600 5 g Poly Bottle 5g
15622600 100 g Poly Bottle 100g
15632600 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15642600 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 2427725G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5329-14-6
Formula molecolare H3NO3S
Molecular Weight (g/mol) 97.088
Numero MDL MFCD00011603
InChI Key IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC Name sulfamic acid
SMILES NS(=O)(=O)O
Specifica
Aspetto Crystalline powder
Materiale o nome chimico Sulfamic Acid
Colore Colorless
Punto di fusione 205°C
Densità 2.1g/cm3
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 5 g
Formula lineare NH2SO3H
Numero UN UN2967
Peso formulazione 97.09g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ReagentPlus