Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfamic acid |
| Colore | White |
| Punto di fusione | 200.0°C to 208.0°C |
| Imballaggio | Plastic Drum |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Quantità | 10 kg |
| Formula lineare | H2NSO3H |
| Forma fisica | Crystals or Crystalline Powder |
| Fieser | 11117 |
| Indice di Merck | 159053 |
| Vedi altri risultati |