Learn More
Sulfamic Acid, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Codice prodotto. 31749308
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Natural Poly Bottle
White Poly Wide Mouth Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50L
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
31749308 500 g White Poly Wide Mouth Bottle 500g
31749934 100 g White Poly Wide Mouth Bottle 100g
31750644 2.5 kg Natural Poly Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 31749308 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore RDCS1100500B1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 5329-14-6
Formula molecolare H3NO3S
InChI Key IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC Name sulfamic acid
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfamic Acid
Colore White
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Metalli pesanti (come Pb) max. 0.001%
Imballaggio White Poly Wide Mouth Bottle
Residuo dopo la combustione max. 0.01%
Quantità 500 g
Forma fisica Crystals
Sinonimo amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
SMILES NS(=O)(=O)O
Molecular Weight (g/mol) 97.088
Percent Purity 99.3 to 100.3%
Grado ACS