Learn More
Sulfamic acid, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15635310 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15635310 100 g 100g
15665310 500 g 500g
15645310 1 kg 1kg
15655310 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15635310 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 383120100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 5329-14-6
Formula molecolare H3NO3S
Molecular Weight (g/mol) 97.088
Numero MDL MFCD00011603
InChI Key IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC Name sulfamic acid
SMILES NS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfamic acid
Quantità 100 g
Formula lineare NH2SO3H
Numero UN UN2967
Peso formulazione 97.09g/mol
Percent Purity 99.3 to 100.3% (dry basis)