Learn More
Sulfamide, 98+%
Codice prodotto. 10328340 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10328340 25 g 25g
10183830 5 g 5g
11974391 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10328340 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 199020250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7803-58-9 | H4N2O2S | 96.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7803-58-9
Formula molecolare H4N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 96.10
Numero MDL MFCD00011606
InChI Key NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulfuric diamide, sulfamamide, sulfuryl amide, sulfonyl diamide, sulfuryl diamide, sulfamoylamine, sulphamide, sulphuric diamide, unii-vs7tzw634v, imidosulfamic acid
PubChem CID 82267
ChEBI CHEBI:29368
IUPAC Name sulfamoylamine
SMILES NS(N)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfamide
Punto di fusione 87.0°C to 91.0°C
Colore White
Densità 1.6100g/mL
pH 5.0 to 7.0 (10% soln. aq. soln.)
Analisi elementare 98.0% min.
Perdita all'essiccatura 0.5% (50°C, 2 hrs) (vacuum) max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NSO2NH2
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,9054
Gravità specifica 1.61
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,hot alcohol
Peso formulazione 96.11
Percent Purity 98+%
Sostanze correlate (TLC) Passes test
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.