Learn More
Sulfamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfamide |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/H4N2O2S/c1-5(2,3)4/h(H4,1,2,3,4) |
| Peso formulazione | 95.9993 |