Learn More
Sulfamonomethoxine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30309854
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309854 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30309854 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA16998175AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfamonomethoxine
CAS 1220-83-3
Nomi componenti o analita Sulfamonomethoxine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H12 N4 O3 S
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 4-Amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)- (6CI,8CI), 4-Methoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Sulfanilamido-6-methoxypyrimidine, 6-Methoxy-4-sulfanilamidopyrimidine, 6-Sulfanilamido-4-methoxypyrimidine, DJ 1550, DS 36, Daimeton, Duphadin, ICI 32525, N1-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, Ro 4-3476, Sulfamonomethoxin, Sulfamonomethoxine
InChI Formula InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
SMILES COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1
IUPAC Name 4-amino-N-(6-methoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 280.3
Quantità 1 mL
Peso formulazione 280.063 g/mol