Learn More
Sulfamonomethoxine, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfamonomethoxine |
| CAS | 1220-83-3 |
| Nomi componenti o analita | Sulfamonomethoxine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C11 H12 N4 O3 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 4-Amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)- (6CI,8CI), 4-Methoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Sulfanilamido-6-methoxypyrimidine, 6-Methoxy-4-sulfanilamidopyrimidine, 6-Sulfanilamido-4-methoxypyrimidine, DJ 1550, DS 36, Daimeton, Duphadin, ICI 32525, N1-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, Ro 4-3476, Sulfamonomethoxin, Sulfamonomethoxine |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1 |
| Vedi altri risultati |