Learn More
Sulfamonomethoxine, MedChemExpress
Descrizione
Sulfamonomethoxine is a long acting sulfonamide antibacterial agent, used in blood kinetic studies,and blocks the synthesis of folic acid by inhibiting synthetase of dihydropteroate.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfamonomethoxine |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 1220-83-3 |
| Colore | White |
| Quantità | 50 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C11H12N4O3S |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (356.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=NC(OC)=C2)=O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only