Learn More
Sulfamonomethoxine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfamonomethoxine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15) |
| Peso formulazione | 280.063 |
| Percent Purity | >95% |