Learn More
Sulfanilamide, 100.26%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11473361 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473361 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11473361 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210298890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    172.20€ / 500g
    Risparmia 8.80€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfanilamide
CAS 63-74-1
Colore White
Densità 1.08g/mL
Intervallo percentuale saggio 1.0026
Formula molecolare C6H8N2O2S
Quantità 500 g
Sinonimo sulfanilamide, sulphanilamide, sulfamine, sulphonamide, p-aminobenzenesulfonamide, sulfonylamide, sulfonamide, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
InChI Key FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
IUPAC Name 4-aminobenzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 172.202
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
Peso formulazione 172.2
Forma fisica Crystalline Powder