Descrizione
250g, Plastic powder jar
Specifica
Specifica
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 63-74-1 |
| pH | 5.8 to 6.1 |
| Punto di fusione | 163°C |
| Imballaggio | Plastic Powder Jar |
| Colore | White |
| Quantità | 250 g |
| Formula molecolare | C6H8N2O2S |
| Numero MDL | 7939 |
| InChI Key | FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sulfanilamide
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.