Learn More
Sulfanilamide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488428
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488428 10 g 10g
16400848 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16488428 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0242
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Sulfanilamide is a competitive inhibitor for bacterial enzyme dihydropteroate synthetase with IC50 of 320 μM.
Sulfanilamide is a competitive inhibitor for bacterial enzyme dihydropteroate synthetase with IC50 of 320 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfanilamide
CAS 63-74-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H8N2O2S
Quantità 10 g
Sinonimo Sulphanilamide
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (580.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (58.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 172.2
Peso formulazione 172.2
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only