Learn More
Sulfanilic Acid, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10439380 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10439380 500 g Plastic powder jar 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10439380 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/8680/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 121-57-3
Punto di fusione 365°C
Colore Blue
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C6H7NO3S
Numero MDL 7886
Quantità 500 g
Sinonimo sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
InChI Key HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
IUPAC Name 4-aminobenzenesulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 173.186
PubChem CID 8479
ChEBI CHEBI:27500
Peso formulazione 173.19g/mol
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfanilic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.